Learn More
1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 98%
Codice prodotto. 11494457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494457 1 g 1g
11404467 5 g 5g
11414467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20478.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 321-07-3 | C10H7F3N2O | 228.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-07-3
Formula molecolare C10H7F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 228.174
Numero MDL MFCD00051655
InChI Key GLGRRRKQSFURGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-4h-pyrazol-3-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, maybridge4_000200, acmc-1ai73, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazoline-5-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
PubChem CID 668302
IUPAC Name 2-phenyl-5-(trifluoromethyl)-4H-pyrazol-3-one
SMILES C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Punto di fusione 191°C to 195°C
Quantità 1 g
Beilstein 655085
Peso formulazione 228.18
Percent Purity 98%