Learn More
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97%
Codice prodotto. 15440228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440228 25 g 25g
15430228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15440228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53426.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89530-34-7
Formula molecolare C12H16OSi
Molecular Weight (g/mol) 204.344
Numero MDL MFCD05864336
InChI Key RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
IUPAC Name 1-phenyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5193
Densità 0.961
Peso formulazione 204.34
Percent Purity 97%