Learn More
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695928
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
116344-17-3
C13H14N2O2
230.267
MFCD00068140
CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
2777578
1-phenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
116344-17-3
C13H14N2O2
230.267
MFCD00068140
CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
2777578
1-phenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid
CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-phenyl-5-propyl, maybridge1_003832, pubchem14158, acmc-209xta, 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, buttpark 36\18-32, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-phenyl-5-propyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl-5-propyl
Peso formulazione 230.27
Percent Purity 97%