Learn More
1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10222642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10222642 1 g Amber Glass Bottle 1g
10170922 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10222642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore GK01501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 116344-17-3
Formula molecolare C13H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 230.267
Numero MDL MFCD00068140
InChI Key CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777578
IUPAC Name 1-phenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-phenyl-5-propyl, maybridge1_003832, pubchem14158, acmc-209xta, 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, buttpark 36\18-32, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-phenyl-5-propyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl-5-propyl
Peso formulazione 230.27
Percent Purity 97%