Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 157°C to 161°C |
| Colore | Brown-Gray to Cream |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5C5H8CO2H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.