Learn More
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052249 100 mg 100mg
30051600 25 mg 25mg
30460392 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30052249 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1268.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
CAS 77-55-4
Nomi componenti o analita 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-phenylcyclopentane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 190.0994 g/mol