Learn More
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 77-55-4 |
| Nomi componenti o analita | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |