Learn More
1-Phenylcyclopropanemethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-phenylcyclopropanemethylamine |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 147.22 |
Percent Purity | 97% |