Learn More
1-Phenylcyclopropanemethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10527484
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527484 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10225854 1 g Amber Glass Bottle 1g
10158794 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10527484 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08400CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 935-42-2
Formula molecolare C10H13N
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Numero MDL MFCD06213079
InChI Key FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
PubChem CID 70287
IUPAC Name (1-phenylcyclopropyl)methanamine
SMILES NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-phenylcyclopropanemethylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 97%