Learn More
1-Phenyldodecane, 97%
Codice prodotto. 10491163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10491163 50 g Bottiglia in vetro 50g
10317900 10 g Bottiglia in vetro 10g
10045823 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10491163 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151020500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-01-3
Formula molecolare C18H30
Molecular Weight (g/mol) 246.43
Numero MDL MFCD00008974
InChI Key KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC Name dodecylbenzene
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyldodecane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 288°C to 300°C
Punto d'infiammabilità 124°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)11CH3
Indice di rifrazione 1.4810 to 1.483
Quantità 50 g
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible with water
Peso formulazione 246.43
Percent Purity 97%