Learn More
(±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Phenylethanol-1-D |
| CAS | 3101-96-0 |
| Formula molecolare | C8 D H9 O |
| Quantità | 0.5 g |
| Sinonimo | Benzenemethan-d-ol, α-methyl- (9 CI, ACI), Benzyl-α-d alcohol, α-methyl- (7 CI, 8 CI), α-Methylbenzenemethan-d-ol (ACI), 1-Deuterio-1-phenylethanol, 1-Phenylethanol-α-d, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i7D |
| SMILES | [2 H]C(C)(O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 1-deuterio-1-phenylethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.1706 |
| Peso formulazione | 123.0794 g/mol |
| Vedi altri risultati |