Learn More
(+/-)-1-Phenylethylamine, 98+%
Codice prodotto. 11407687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11407687 100 mL 100mL
11417687 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11407687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15711.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
Used for synthesis and as an emulsifying agent; used as a resolving agent and chiral intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used for synthesis and as an emulsifying agent; used as a resolving agent and chiral intermediate.
Solubility
Soluble in water at 20°C 4.2 g/L.
Notes
Air sensitive. Store away from air, acids and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-36-0
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00008069
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC Name 1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Phenylethylamine
Densità 0.945
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 100 mL
Numero UN UN2735
Beilstein 636127
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6026
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 4.2g/L.
Peso formulazione 121.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+/-)-1-Phenylethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-1-Phenylethylamine