Learn More
1-Phenylnaphthalene, 97%
Codice prodotto. 11445057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445057 5 g 5g
11455057 25 g 25g
11465057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21953.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-02-7
Formula molecolare C16H12
Molecular Weight (g/mol) 204.27
Numero MDL MFCD00003983
InChI Key IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
PubChem CID 11795
IUPAC Name 1-phenylnaphthalene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylnaphthalene
Densità 1.088
Punti di ebollizione 320°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.664
Quantità 5 g
Beilstein 1906885
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 97%