Learn More
1-Phenyloctane, 99%
Codice prodotto. 10746391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10746391
Marca: Thermo Scientific Acros 150990250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2189-60-8
Formula molecolare C14H22
Molecular Weight (g/mol) 190.33
Numero MDL MFCD00009564
InChI Key CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC Name octylbenzene
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyloctane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -36°C
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 261°C to 263°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)7CH3
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.485
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 453
Gravità specifica 0.85
Peso formulazione 190.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid