Learn More
1-Phenylpiperazine, 97%
Codice prodotto. 10157893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157893 25 g Bottiglia in vetro 25g
10657102 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130820250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-54-6
Formula molecolare C10H14N2
Molecular Weight (g/mol) 162.24
Numero MDL MFCD00005957
InChI Key YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC Name 1-phenylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Materiale o nome chimico 1-Phenylpiperazine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0620g/mL
Punti di ebollizione 286.0°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. (Aniline) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5865 to 1.5885
Quantità 25 g
Numero UN 2927
Gravità specifica 1.062
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 162.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.