missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Phenylpiperazine, 98+%

Marca:  Alfa Aesar™ A12610.36

Dettagli aggiuntivi : CAS : 92-54-6 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 2927 Chem class : 6.1 Pack group : II

Quantità 500g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11404354

  • 249.00€ / 500g


Spedizione stimata
27-04-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

92-54-6
162.236
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
7096
C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
C10H14N2
MFCD00005957
phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
1-phenylpiperazine

Specifica

1-Phenylpiperazine
141°C (286°F)
285°C to 286°C
500g
C10H14N2
UN2927
phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
162.236
162.24
1.064
1.588
17°C to 19°C
92-54-6
MFCD00005957
132157
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
1-phenylpiperazine
7096
≥98%
Videos
SDS Documenti