Learn More
1-Phenylpiperazine, 98+%
Codice prodotto. 11484344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484344 25 g 25g
11494344 100 g 100g
11404354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484344 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12610.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-54-6
Formula molecolare C10H14N2
Molecular Weight (g/mol) 162.236
Numero MDL MFCD00005957
InChI Key YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC Name 1-phenylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylpiperazine
Punto di fusione 17°C to 19°C
Densità 1.064
Punti di ebollizione 285°C to 286°C
Punto d'infiammabilità 141°C (286°F)
Indice di rifrazione 1.588
Quantità 25 g
Numero UN UN2927
Beilstein 132157
Peso formulazione 162.24
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Phenylpiperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylpiperazine