Learn More
1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30050665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050665 25 mg 25mg
18031620 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050665 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1246.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Phenylpiperazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Nomi componenti o analita 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H14 N2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-phenylpiperazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 198.69
Quantità 25 mg
Peso formulazione 198.0924 g/mol