Learn More
1-Phenylpiperazine, TRC
Codice prodotto. 30426055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426055 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP399593250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-phenylpiperazine
CAS 92-54-6
Formula molecolare C10 H14 N2
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Phenylpiperazine, N-Phenylpiperazine, NPP, Phenylpiperazine, Levodropropizine Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
SMILES C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-phenylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Peso formulazione 162.1157