Learn More
1-Phenylpyrrole, 99%
Codice prodotto. 11382127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382127 5 g 5g
11392127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07973.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-90-5
Formula molecolare C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Numero MDL MFCD00005343
InChI Key GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 12480
IUPAC Name 1-phenylpyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylpyrrole
Punto di fusione 57°C to 60°C
Punti di ebollizione 131°C (30 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 109798
Peso formulazione 143.19
Percent Purity 99%