Learn More
1-Phenylsemicarbazide, 99%
Codice prodotto. 11416046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416046 100 g 100g
11406046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22331.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-03-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-03-7
Formula molecolare C7H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007942
InChI Key AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenicarbazide, 1-phenylsemicarbazide, 2-phenylhydrazinecarboxamide, phenicarbazid, phenylsemicarbazide, carbaphen, kryogenin, phenygenine, febrimin, 1-carbamyl-2-phenylhydrazine
PubChem CID 61002
ChEBI CHEBI:82521
IUPAC Name anilinourea
SMILES NC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenylsemicarbazide
Punto di fusione 171°C to 173°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 99%