Learn More
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10314422 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10467992 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10314422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03309CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 73282-11-8
Formula molecolare C15H13NO3S
Molecular Weight (g/mol) 287.33
Numero MDL MFCD03086093
InChI Key LRYLVFIUTJMZBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl methanol, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-methanol, 1h-indole-2-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-2-yl methanol
PubChem CID 2776227
SMILES OCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name [1-(benzenesulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
Peso formulazione 287.34
Percent Purity 97%