Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477992 1 g Amber Glass Bottle 1g
10712377 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03312DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 342404-46-0
Formula molecolare C14H12BNO4S
Molecular Weight (g/mol) 301.12
Numero MDL MFCD03086094
InChI Key HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
PubChem CID 2776228
IUPAC Name [1-(benzenesulfonyl)indol-2-yl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 301.13