Learn More
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732483 1 g Amber Glass Bottle 1g
10314092 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03109DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 89241-33-8
Formula molecolare C15H13NO3S
Molecular Weight (g/mol) 287.333
Numero MDL MFCD02682024
InChI Key ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
IUPAC Name [1-(benzenesulfonyl)indol-3-yl]methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.34
Percent Purity 97%