Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid, 97%, May contain varying amounts of anhydri, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid |
| Nota nome | May contain varying amounts of anhydride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 301.13 |
| Percent Purity | 97% |