Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid, 97%, May contain varying amounts of anhydri, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10242352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10242352 1 g Amber Glass Bottle 1g
10232352 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10386794 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10242352 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03112DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 129271-98-3
Formula molecolare C14H12BNO4S
Molecular Weight (g/mol) 301.12
Numero MDL MFCD02681892
InChI Key YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
PubChem CID 2776217
IUPAC Name [1-(benzenesulfonyl)indol-3-yl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Nota nome May contain varying amounts of anhydride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 301.13
Percent Purity 97%