Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10794953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10794953 250 mg 250mg
10691473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03304CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 80360-23-2
Formula molecolare C15H11NO3S
Molecular Weight (g/mol) 285.32
Numero MDL MFCD03086091
InChI Key NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)indole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 285.32
Percent Purity 97%