Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10532642 1 g 1g
10371615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 40899-93-2
Formula molecolare C15H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 301.316
Numero MDL MFCD03086089
InChI Key QIWDUGKJAHJRAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776219
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)indole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C3=CC=CC=C3C=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 301.32
Percent Purity 97%