Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10708625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10708625 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10708625 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07001DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9NO2S
Numero MDL MFCD00067739
Quantità 1 g
Sinonimo 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
InChI Key PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)pyrrole
Molecular Weight (g/mol) 207.25
PubChem CID 140146
Peso formulazione 207.25
Percent Purity 97%