Learn More
1-(Phenylsulfonyl)indole, 98%
Codice prodotto. 11388506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388506 5 g 5g
11378506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17566.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40899-71-6
Formula molecolare C14H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 257.31
Numero MDL MFCD00134318
InChI Key VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
PubChem CID 315017
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)indole
SMILES O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)indole
Punto di fusione 77°C to 79°C
Punti di ebollizione 192°C (3 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1286712
Peso formulazione 257.31
Percent Purity 98%