Learn More
1-Piperazinecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11936531
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
7755-92-2
C5H11N2O
115.16
MFCD00005963
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
82191
piperazine-1-carbaldehyde
O=CN1CC[NH2+]CC1
7755-92-2
C5H11N2O
115.16
MFCD00005963
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
82191
piperazine-1-carbaldehyde
O=CN1CC[NH2+]CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Piperazinecarboxaldehyde
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 107.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5097 to 1.5117
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.1
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Piperazinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.