Learn More
1-Piperonylpiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11318366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11318366 5 g 5g
11328366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11318366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15625.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32231-06-4
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.272
Numero MDL MFCD00005834
InChI Key NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-piperonylpiperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl piperazine, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-methyl piperazine, 1-benzo 1,3 dioxol-5-ylmethyl-piperazine, piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl, 1-3,4-methylendioxybenzyl piperazine, piperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl, 5-piperazinylmethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 94426
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC3=C(C=C2)OCO3
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Piperonylpiperazine
Punto di fusione 40°C to 45°C
Punti di ebollizione 147°C to 149°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 885038
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.