Learn More
1-Piperonylpiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11328366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328366 25 g 25g
11318366 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15625.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32231-06-4
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.272
Numero MDL MFCD00005834
InChI Key NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-piperonylpiperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl piperazine, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-methyl piperazine, 1-benzo 1,3 dioxol-5-ylmethyl-piperazine, piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl, 1-3,4-methylendioxybenzyl piperazine, piperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl, 5-piperazinylmethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 94426
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC3=C(C=C2)OCO3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Piperonylpiperazine
Punto di fusione 40°C to 45°C
Punti di ebollizione 147°C to 149°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3259
Beilstein 885038
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%