Learn More
1-Piperonylpiperazine, TRC
Codice prodotto. 30424023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424023 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424023 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP49050010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Piperonylpiperazine
CAS 32231-06-4
Formula molecolare C12 H16 N2 O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Piperonylpiperazine, 1-(1,3-Benzodioxolan-5-ylmethyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxyphenylmethyl)piperazine, N-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, N-Piperonylpiperazine, N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
InChI Formula InChI=1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
SMILES C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Peso formulazione 220.1212