Learn More
1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol, TRC
Codice prodotto. 30421183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421183 250 mg
30417704 50 mg
30411949 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30421183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP757403250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102910-31-6
Formula molecolare C3 2H7 H O
Molecular Weight (g/mol) 67.14
Sinonimo 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9CI)
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol D7
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Peso formulazione 67.1015