Learn More
1-Propanol ≥ 99.0%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10280901 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10280901 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10280901 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8066.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    110.18€ / 1L
    Risparmia 38.82€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione -127°C
CAS 71-23-8
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.8053 g/cm³ (20°C)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 15°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.005%
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Formula molecolare C3H8O
Numero MDL MFCD00002941
Acqua max. 0.1%
Punti di ebollizione 97°C (1013 hPa)
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
IUPAC Name propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.10