Learn More
1-Propanol, 99+%, Extra Pure
Codice prodotto. 10469973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10469973 25 L Metal Drum 25L
10336550 1 L Bottiglia in vetro 1L
10021520 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10469973 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149480250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Punto di fusione -127.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8000g/mL
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.8
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Viscosità 2.2 mPa.s (20°C)
Acqua 0.5% max.
Beilstein 01, IV, 1413
Indice di Merck 15, 7955
Punti di ebollizione 97.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro