Learn More
1-Propanol, anhydrous, 99.9%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Descrizione
Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, antifreezes, rubbing alcohols, soaps, window cleaners, acetone and other chemicals and products. Also referred as ropyl alcohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propyl alcohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Propanol |
| Punto di fusione | °C to 127°C |
| Colore | Colorless |
| Aspetto | Clear liquid |
| Densità | 0.804 |
| Quantità | 250 mL |
| Punto d'infiammabilità | 15°C (59°F) |
| Punto di combustione | 824°C (1515°F) |
| Odore | Alcohol-like |
| Forma fisica | Liquido |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Propanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol