Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Solstice
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Propanol |
| Punto di fusione | -127°C (literature) |
| Nota nome | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
| CAS max % | 100.0000% |
| Densità | 0.804 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 21°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3CH2CH2OH |
| Numero UN | UN1274 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.