Learn More
1-Propanol, purum, ≥99% (GC), Solstice
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Propanol |
| Punto di fusione | -127° |
| Densità | 0.804g/mL at 25°C |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Limite di esplosione | 0.137 |
| Punto d'infiammabilità | 22°C (71.6°F) |
| Punto di combustione | 700°F |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula lineare | CH3CH2CH2OH |
| Vedi altri risultati |