Learn More
1-Propanol, purum, Honeywell
Codice prodotto. 15672510 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Dimensione della confezione:
160kg
1L
2.50L
20kg
Codice prodotto. 15672510
Marca: Honeywell Research Chemicals 241352.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Densità 0.804g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.137
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Punto di combustione 700°F
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
Numero UN 1274
Beilstein 1098242
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado purum
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-propanol