Learn More
1-Propanol, for spectroscopy ACS
Codice prodotto. 10686250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686250 1 L Bottiglia in vetro 1L
10646630 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10686250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    61.90€ / 1L
    Risparmia 1.90€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Nota nome For Spectroscopy
Punto di fusione -127.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15,7955
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Clear colorless
Viscosità 2.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado Spectroscopy ACS
Acido titolabile 0.0004 meq/g
Forma fisica Liquid