Learn More
1-Propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228881
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
14092-04-7, 109-99-9
C3H5BrMg
145.28
MFCD00209610
HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
5112801
magnesium;prop-1-ene;bromide
C\C=C\[Mg]Br
14092-04-7, 109-99-9
C3H5BrMg
145.28
MFCD00209610
HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
5112801
magnesium;prop-1-ene;bromide
C\C=C\[Mg]Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Propenylmagnesium bromide
CAS min. % 6.88, 91.59
CAS max % 8.41, 93.12
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 145.28
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.