Learn More
1-Propionylpyrene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15107442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15107442 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15107442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449320010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Punto di fusione 80.0°C to 82.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C19H14O
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC Name 1-pyren-1-ylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 258.31
PubChem CID 232861
Peso formulazione 258.31
Percent Purity 98%