Learn More
1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10012124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10012124 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10012124 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00019DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-69-7
CAS min. % 97.0
Densità 0.9960g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H21BN2O2
Numero MDL MFCD05663871
Quantità 1 g
Sinonimo 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
InChI Key BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name 1-propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 236.12
PubChem CID 2760487
Peso formulazione 236.12
Percent Purity 97%