Learn More
1-Propyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11491838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491838 5 g 5g
11401848 25 g 25g
11411848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491838 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14499.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 628-30-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 628-30-8
Formula molecolare C4H7NS
Molecular Weight (g/mol) 101.167
Numero MDL MFCD00004823
InChI Key KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC Name 1-isothiocyanatopropane
SMILES CCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propyl isothiocyanate
Densità 0.977
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.504
Quantità 5 g
Numero UN UN2924
Beilstein 1740199
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 101.17
Percent Purity 97%