Learn More
1-Propylamine, TRC
Codice prodotto. 30414143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414143 50 mL 50mL
30409294 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30414143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83370050ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Propylamine
CAS 107-10-8
Formula molecolare C3 H9 N
Quantità 50 mL
Sinonimo 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
InChI Formula InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
SMILES CCCN
IUPAC Name propan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Peso formulazione 59.0735