Learn More
1-Propylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11384346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384346 25 g 25g
11364346 1 g 1g
11374346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19965.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17745-45-8
Formula molecolare C3H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 87.91
Numero MDL MFCD01074564
InChI Key JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
IUPAC Name propylboronic acid
SMILES CCCB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propylboronic acid
Punto di fusione 105°C to 107°C
Quantità 25 g
Beilstein 1731884
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Peso formulazione 87.91
Percent Purity 98%