Learn More
1-Pyrenebutyric acid, 97%
Codice prodotto. 11325129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11325129 1 g 1g
11335129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11325129 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17760.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
Solubility
Partially soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3443-45-6
Formula molecolare C20H16O2
Molecular Weight (g/mol) 288.35
Numero MDL MFCD00004141
InChI Key QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrenebutyric acid
Punto di fusione 184°C to 186°C
Quantità 1 g
Beilstein 2140554
Informazioni di solubilità Partially soluble in water.
IUPAC Name 4-(pyren-1-yl)butanoic acid
Peso formulazione 288.35
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pyrenebutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrenebutanoic acid