Learn More
1-Pyrenebutyric acid, 97+%
Codice prodotto. 10472273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10472273 1 g Bottiglia in vetro 1g
10321691 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10472273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418510010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3443-45-6
Formula molecolare C20H16O2
Molecular Weight (g/mol) 288.35
Numero MDL MFCD00004141
InChI Key QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
IUPAC Name 4-pyren-1-ylbutanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrenebutyric acid
Nota nome 99%
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185.0°C to 190.0°C
Colore Beige-Yellow or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 288.34
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pyrenebutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.